missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylthiophen-2-carbonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11410903
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55406-13-8
Summenformel C6H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 123.173
MDL-Nummer MFCD00052086
InChI-Schlüssel ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
IUPAC-Name 3-Methylthiophen-2-Carbonitril
SMILES CC1=C(SC=C1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Siedepunkt 91°C to 93°C (12 mmHg)
Brechungsindex 1.553
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 5495606
Formelmasse 123.18
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt