Learn More
3-n-Butoxypropionitril, 97 %
Artikelnummer. p-7045614
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-71-3
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.19
MDL-Nummer MFCD00045643
InChI-Schlüssel AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butoxypropionitrile, propanenitrile, 3-butoxy, beta-butoxy propionitrile, propionitrile, 3-butoxy, 3-butoxypropannitril, 3-butoxypropiononitrile, 3-n-butoxypropionitrile, 3-butoxypropannitril czech, .beta.-butoxy propionitrile, 3-butoxypropanitrile
PubChem CID 23395
IUPAC-Name 3-Butoxypropannitril
SMILES CCCCOCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-n-Butoxypropionitrile
Dichte 0.92
Siedepunkt 105°C to 106°C (15 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.4175
Menge 5 g
Beilstein 1747904
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 97%