Learn More
3-Pentanon, ReagentPlus™, ≥99.0 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. 15661190 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
2.5 L
20 l
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-22-0
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00009320
InChI-Schlüssel FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Pentanon, Diethylketon, Propion, Ethylketon, Dimethylaceton, Metaceton, Ethylpropionyl, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone
PubChem CID 7288
ChEBI CHEBI:67886
IUPAC-Name Pentan-3-on
SMILES CCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pentanon
Schmelzpunkt -39 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.813 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 102 °C
Flammpunkt 7 °C (44.6 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3CH2COCH2CH3
Brechungsindex n20/D 1.392 (Lit.)
Menge 20 l
UN-Nummer UN1156
Beilstein 635749
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
Formelmasse 86.13 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Güte ReagentPlus™