Learn More
3-Piperidinbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510517
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 669050-72-0
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
InChI-Schlüssel FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
IUPAC-Name 3-Piperidin-1-ylbenzaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 95%