Learn More
3-Trimethylsilyl-1 -Propylboronsäure Pinacolester, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030401
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165904-32-5
Summenformel C12H27BO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 242.241
MDL-Nummer MFCD09953502
InChI-Schlüssel SVYVMKANVAUFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-trimethylsilyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-trimethylsilylpropyl-1,3,2-dioxoborolane, trimethyl 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane, trimethyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl propyl silane
PubChem CID 11032057
IUPAC-Name Trimethyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)propyl]silan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Trimethylsilyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 242.24
Reinheit (%) 94%