Learn More
Sharpsafe™ 30 L Sharps Container with Protected Access
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke: Sharpsafe™ 51801410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der 30 l-Behälter mit geschütztem Zugang wurde für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie der Ambulanz und der Notaufnahme entwickelt und ermöglicht eine einfache Entsorgung von scharfen Gegenständen, bietet jedoch zusätzliche Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für die Öffentlichkeit.
- Der geschützte Zugriffsbereich hält außerdem davon ab, den Behälter für andere Abfälle zu verwenden, wodurch unnötige Abfallentsorgungskosten vermieden werden.
- Unsere 30 l-Behälter für scharfe/spitze Gegenstände wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischen spitzen Gegenständen und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Polypropylen gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist sichtbar, wenn er voll ist
- Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung
- Verschlussschutz aus 100 % recyceltem Material
- Das eingeprägte Etikett sorgt für einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann
- Temporäre und abschließende Schließfunktion
- Horizontale Füllfläche
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3291.
- AFNOR NF 30-511
- AFNOR NF 302
Spezifikation
30 l | |
Orange | |
454 x 454 x 793 mm | |
Einsatz für geschützten Zugriff | |
Polypropylen |
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302 | |
Grau | |
10/Karton | |
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall | |
Behälter für scharfe Gegenstände |