Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Edelstahl verfügen über Weichlotnähte und eine innere Höhe von 55 mm sowie einem Durchmesser von 315 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11705388
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Spezifikation
1Each
Analysesieb
Edelstahl
315mm
315 μm
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
55 mm