Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit Weichlotnaht, 315 mm Durchmesser x 55 mm Höhe
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Edelstahl verfügen über Weichlotnähte und eine innere Höhe von 55 mm sowie einem Durchmesser von 315 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 553.155.222-073
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11725418
  • 439.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 55 mm
  • Durchmesser: 315 mm
  • Analysensiebe aus Edelstahl
  • Weichlotnaht
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Temperaturbeständig bis 170°C
Spezifikation
Spezifikation
1Each
Analysesieb
Edelstahl
315mm
5 mm
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
55 mm