Learn More
Masterflex™ BARBED FITTINGS, Y CONNECTOR, 316 SS, 1/16'
Cole-Parmer™ Y-Verbindungsstücke, mit Stecknippelanschluss, aus 316 Edelstahl sind kostengünstig, einfach einsetzbar und für Niederdruckanwendungen geeignet.
Marke: Masterflex™ 31209-55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Ideal für Niederdruckanwendungen (im Allgemeinen weniger als 30 psi)
- Ideal für Anwendungen wie Pharmazeutika, Labor, Industrie/Herstellung, Wasserproben, Lebensmittelverarbeitung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Schlauch mit 1/16 in. Innendurchmesser | |
Je 1 x | |
1/16 Zoll Öffnung; 1-1/16 x 9/16 Zoll. | |
Y |
Edelstahl | |
Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung. | |
Passend für Schlauch mit 16 in. Innendurchmesser | |
Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |