Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit Streptavidin-beschichtetem flachem Boden
Vorgeblockt und gebrauchsfertig.
950.00 € - 4388.57 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10779214
![]() |
Greiner Bio-One
781990 |
Durchsichtig |
4171.43 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11985315
![]() |
Greiner Bio-One
781995 |
Weiß | N/A | ||||||
13077943
![]() |
Greiner Bio-One
781995 |
Weiß |
4257.14 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10477092
![]() |
Greiner Bio-One
781996 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
4388.57 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Nach DIN ISO 9001 -Richtlinien hergestellt
- Biotin-Bindungskapazität: >1.5 ng/Well oder >6 pmol/Well
- Fester Boden
- Bei Raumtemperatur lagern
- Mit Deckel
Spezifikation
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
384 | |
Streptavidin | |
Raumtemperatur |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
5 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Drei Jahre nach Herstellungsmonat