Learn More
3M™ Halb- und Vollgesichtsstück-Atemschutzgeräte der Serie 7000, Nasenbecher-Ventilbaugruppe 7882
Click to view available options
:
7882 Ventilbaugruppe für Nasenkappe
Beschreibung
- Zur Verwendung mit 3M Nasenbecher-Baugruppe 7881S oder 3M Nasenbecher-Baugruppe 7981S
- Klein
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Nasenbecher-Baugruppe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Halb- und Vollgesichtsstück-Atemschutzgeräte der 7000 Serie |
Modell | 7882 |
Abmessungen (L x B x H) | 11.2 x 8.6 x 4.8 Zoll (28.4 x 21.8 x 12.1 cm) |
Länge (angloamerikanisch) | 11,2 in. |
Länge (metrisch) | 28.4 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 8,6 in. |
Breite (metrisch) | 21.8 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Höhe (metrisch) | 12.1 cm |