Learn More
3M™ Grauer Schutzoverall 4570
Der Schutzoverall 4570 bietet Schutz vor einer Reihe chemischer Strahlen und Sprühnebel und wurde für die Schutzstufen Typ 3/4/5/6 zertifiziert.
11.75 € - 550.00 €
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Grau
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15739847
Unterlagen ansehen
3M™
7000089687
S
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15257429
Unterlagen ansehen
3M™
7000089688_OLD
M Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15789027
Unterlagen ansehen
3M™
7000089689
L
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15799027
Unterlagen ansehen
3M™
7000089690
XL
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15709037
Unterlagen ansehen
3M™
7000089691
2XL
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15719037
Unterlagen ansehen
3M™
7000089692
3XL
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15729037
Unterlagen ansehen
3M™
7000089693
4XL
550.00 €
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
3M™ Schutzoveralls 4570 bieten chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit für Arbeiter in Bereichen mit Exposition zu Chemikalien. Der Anzug schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Niederdruck-Flüssigkeitsprühnebel (Typ 4) und Hochdruck-Flüssigstrahlen (Typ 3). Er ist außerdem zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2) und (EN 14126). Dieser Anzug erreicht bei allen Tests gemäß EN 14126 die höchste Leistungsklasse und hat die Anforderungen von ASTM F1670 und F1671 zum Schutz vor biologischen Kontaminanten bestanden.
  • Ein vielseitiger Schutzanzug für viele Anwendungen
  • Der Schutzoverall schützt vor Spritzen und Sprühen von einer Vielzahl von Chemikalien
  • Strapazierfähiges Material mit einer weichen, antistatisch behandelten Innenschicht, das Schutz und Komfort bietet
  • Die Nähte sind mit einem 5-schichtigem, chemisch schützenden Band versiegelt
  • Zwei Sturmklappen sorgen für zusätzlichen Schutz
  • Große Daumenschlaufen und Reißverschluss-Zuglaschen sorgen für Komfort beim Tragen von Handschuhen
  • Strickbündchen aus Polyester für Komfort beim Tragen
  • Antistatisch, fusselarm, mikroporös
  • Elastisch am Kopf für einen sicheren Halt
  • Elastisch um das Gesicht für einen sicheren Halt
  • Elastisch an der Wade für einen guten Verschluss an der Oberkante des Schuhs zum Schutz vor Kontaminanten
  • Elastisch am Knöchel für Schutz vor Kontaminanten und für besseres Passen
  • Universalgröße mit Zugbändern, die einer Vielzahl von Anwendern gut passt
  • Leicht und komfortabel beim Tragen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Elastisch
Geklebt
Grau
Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzleiste
Keine