Learn More
(3S)-1-Chlor-3-Tosylamid-7-Amino-2-Heptanonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185190
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 4272-74-6 | C14H22Cl2N2O3S | 369.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4272-74-6
Summenformel C14H22Cl2N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 369.30
MDL-Nummer MFCD00065395
InChI-Schlüssel YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Synonym tlck hydrochloride, tlck, s-n-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl-4-methylbenzenesulfonamide hydrochloride, 3s-1-chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride, n-alpha-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, na-p-tosyl-l-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, c14h21cln2o3s hydrochloride, tosyl-l-lysyl-chloromethane hydrochloride, l-n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-p-toluenesulfonamide hydrochloride, p-toluenesulfonamide, n-5-amino-1-chloroacetyl pentyl-, hydrochloride, l
PubChem CID 73093
IUPAC-Name hydrogen N-[(3S)-7-amino-1-chloro-2-oxoheptan-3-yl]-4-methylbenzene-1-sulfonamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 161°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl·HCl
Menge 250 mg
Spezifische Drehung -9.5
Formelmasse 369.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.