Learn More
4-(-Hydroxyphenyl)--(-piperidinyl)thiazol,2-hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(2-Hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazole |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 289.29 |
Reinheit (%) | 97% |