Learn More
4-(3-Thienyl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3176149
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 157730-74-0
Summenformel C11H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 188.244
MDL-Nummer MFCD04039151
InChI-Schlüssel MGPZYZLJJSEFLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3280631
IUPAC-Name 4-Thiophen-3-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CSC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Thienyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-thiophen-3-yl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzaldehyde, 4-3-thienyl benzenecarbaldehyde, 4-thiophen-3-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-3-thienyl, 4-thien-3-yl benzaldehyde, pubchem15939, thienylbenzenecarbaldehyde, 4-3-thiophenyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-thienyl
Formelmasse 188.25
Reinheit (%) 97%