Learn More
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040116
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218791-38-8
Summenformel C18H27BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 330.235
MDL-Nummer MFCD13195756
InChI-Schlüssel VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 53217141
IUPAC-Name 1-[4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 330.23
Reinheit (%) 95%