Learn More
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874287-99-7
Summenformel C13H11BBrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 319.949
MDL-Nummer MFCD09027201
InChI-Schlüssel FBTLHSKBTDKVGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-4-bromophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-4-bromophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-4-bromophenyl amino carbonyl phenyl, acmc-209qlo, n4-bromophenyl 4-boronobenzamide, 4-4-bromophenyl amino carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 44119160
IUPAC-Name [4-[(4-Bromphenyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)Br)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 268°C to 275°C
Menge 250 mg
Formelmasse 319.95
Reinheit (%) 98%