Learn More
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.65 € - 717.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14548-48-2 |
---|---|
Summenformel | C12H8ClNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.652 |
MDL-Nummer | MFCD00006431 |
InChI-Schlüssel | YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone |
PubChem CID | 98503 |
IUPAC-Name | (4 -Chlorphenyl)-pyridin-4-ylmethanon |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11465117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22551.03 |
1 g |
50.65 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11475117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22551.06 |
5 g |
192.96 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11485117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22551.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen4-(4 -Chlorbenzoyl)pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
14548-48-2 | |
217.652 | |
YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N | |
98503 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl |
C12H8ClNO | |
MFCD00006431 | |
4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone | |
(4 -Chlorphenyl)-pyridin-4-ylmethanon |
Spezifikation
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine | |
107°C to 109°C | |
MFCD00006431 | |
YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N | |
(4 -Chlorphenyl)-pyridin-4-ylmethanon | |
98503 | |
≥99% |
14548-48-2 | |
C12H8ClNO | |
4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl | |
217.652 | |
217.66 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 238-587-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen