Learn More
4,4-Dimethyl-2-Cyclohexen-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697294
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-13-8
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00009695
InChI-Schlüssel HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 72.0°C to 73.5°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H6(=O)
Brechungsindex 1.4710 to 1.4740
Menge 25 g
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit