Learn More
4,5-Dichlor-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023815
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Dimethylsulfoxid. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5348-42-5
Summenformel C6H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 177.03
MDL-Nummer MFCD00007723
InChI-Schlüssel IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC-Name 4,5-Dichlorobenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt ∼162°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1072811
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 98%