Learn More
4,5-Dichloroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044406
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136.96 g/mol
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of: phosphinite complexes, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dichlorimidazol wurde verwendet für die Synthese von Phosphinitkomplexen, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichlorimidazolium-Iodid, Vorstufe, die für die Herstellung von Silberkarben-Komplex erforderlich ist, der in L-Tyrosin-Polyphosphat-Nanopartikel geladen wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15965-30-7
Summenformel C3H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.96
MDL-Nummer MFCD00005195
InChI-Schlüssel QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-1H-Imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloroimidazole
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Menge 5 g
Beilstein 606155
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.97
Reinheit (%) 98%