Learn More
4-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Acetylpyridin bei Reaktion mit - und 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) führt zu Semicarbazonen. Die Reaktion von Acetylpyridin mit Thiophen-2-carboxaldehyd ermöglichte 2-Chlor-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridin, das mit Malonitril und Ethanolreflux in Gegenwart von Piperidin als Katalysator die Herstellung des Cyanoaminopyranderivats ermöglichte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Acetylpyridin bei Reaktion mit - und 4-formylpyridin (H3FoPyS, H4FoPyS) führt zu Semicarbazonen. Die Reaktion von Acetylpyridin mit Thiophen-2-carboxaldehyd ermöglichte 2-Chlor-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridin, das mit Malonitril und Ethanolreflux in Gegenwart von Piperidin als Katalysator die Herstellung des Cyanoaminopyranderivats ermöglichte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Acetylpyridine |
Schmelzpunkt | 14°C to 16°C |
Dichte | 1.103 |
Siedepunkt | 210°C to 212°C |
Flammpunkt | 104°C (219°F) |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 500 g |
Beilstein | 107629 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in alcohol. |
Formelmasse | 121.14 |