Learn More
4-Amino-3-(Trifluormethoxy)Benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255704
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-22-5
Summenformel C8H6F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.135
InChI-Schlüssel IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC-Name 4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 221.13
Reinheit (%) 95%