Learn More
4-Aminoimidazol-5-Carboxamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027338
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-40-2
Summenformel C4H7ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 162.58
MDL-Nummer MFCD00012704
InChI-Schlüssel MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC-Name 4-Amino-1H-imidazol-5-carboxamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride
Schmelzpunkt ∼270°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 3701645
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 162.58
Reinheit (%) 98%