Learn More
4-(Benzyloxycarbonyl)benzolboronsäure, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 187°C to 192°C |
Menge | 100 mg |
Formelmasse | 256.06 |
Reinheit (%) | 95% |