Learn More
4-Brom-2-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032806
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62150-45-2
Summenformel C6H3BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 183.008
MDL-Nummer MFCD04065805
InChI-Schlüssel CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693283
IUPAC-Name 4-Brompyridin-2-Carbonitril
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 87°C to 91°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Synonym 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Formelmasse 183.01
Reinheit (%) 97%