Learn More
(4-Brom-2-Thienyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695120
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 79757-77-0
Summenformel C5H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 193.058
MDL-Nummer MFCD04115392
InChI-Schlüssel PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC-Name (4-Bromthiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=C(SC=C1Br)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formelmasse 193.06
Reinheit (%) 97%