Learn More
4-Bromo-N-(4-Methoxybenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037135
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175357-73-0
Summenformel C14H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 292.176
MDL-Nummer MFCD00017822
InChI-Schlüssel LJKLYFDMLGYRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, 4-bromo-n-4-methoxybenzyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-bromoaniline, 4-bromo-phenyl-4-methoxy-benzyl-amine, 4-bromophenyl 4-methoxyphenyl methyl amine
PubChem CID 775227
IUPAC-Name 4-Brom-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]anilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 292.18
Reinheit (%) 97%