Learn More
4'-Chlor-2',6'-Difluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435467
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017777-45-5
Summenformel C8H5ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.574
MDL-Nummer MFCD09832259
InChI-Schlüssel VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
PubChem CID 46737501
IUPAC-Name 1-(4-Chlor-2,6-Difluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Brechungsindex 1.5055
Menge 5 g
Formelmasse 190.58
Reinheit (%) 97%