Learn More
4-Chlor-2-fluorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
98.35 € - 378.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS 72235-57-5
Summenformel C7H7ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 159.588
MDL-Nummer MFCD06212852
InChI-Schlüssel ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724910
IUPAC-Name (4-chlor-2-fluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11401260
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26352.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11411260
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26352.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72235-57-5
159.588
ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N
(4-chlor-2-fluorphenyl)methanamin
C7H7ClFN
MFCD06212852
2724910
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN
Spezifikation
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
C7H7ClFN
UN2735
4-chloro-2-fluorobenzylamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine,4-chloro-2-fluoro, benzenemethanamine, 4-chloro-2-fluoro, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, 2-fluoro-4-chlorobenzylamine, rarechem al bw 0773, timtec-bb sbb003972
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN
159.588
159.59
72235-57-5
MFCD06212852
Air Sensitive
ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N
(4-chlor-2-fluorphenyl)methanamin
2724910
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen