Learn More
4-Chlor-2-Methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloroquinaldin wird bei der Herstellung von 4-Phenyl-hydrazinoquinaldin verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4295-06-1
MDL-Nummer MFCD00006757
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylquinoline
Schmelzpunkt ∼25°C
Dichte 0.881
Siedepunkt 269°C to 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C9H6F3O3
Brechungsindex 1.622
Menge 5 g
Beilstein 3522
Synonym 4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenylaceticacid, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetic acid, 4-trifluoromethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethoxy, maybridge3_006163
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethoxy)phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 219.14
PubChem CID 2777319
Formelmasse 177.63
Reinheit (%) 97%