Learn More
4-Chlor-2-Methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloroquinaldin wird bei der Herstellung von 4-Phenyl-hydrazinoquinaldin verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-Chloroquinaldin wird bei der Herstellung von 4-Phenyl-hydrazinoquinaldin verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-methylquinoline |
Schmelzpunkt | ∼25°C |
Dichte | 0.881 |
Siedepunkt | 269°C to 270°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Summenformel | C10H8ClN |
Brechungsindex | 1.622 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3522 |
Synonym | 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl |