Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzenboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416170
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-67-4
Summenformel C6H5BClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.37
MDL-Nummer MFCD02258950
InChI-Schlüssel LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
PubChem CID 5006651
IUPAC-Name (4-chloro-3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∽275°C (decomposition)
Menge 500 mg
Formelmasse 201.37
Reinheit (%) 97%