Learn More
4-Chlor-N-(2-Fluorobenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 723753-84-2
Summenformel C13H11ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 235.69
MDL-Nummer MFCD05740323
InChI-Schlüssel QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
PubChem CID 834588
IUPAC-Name 4-Chlor-N-[(2-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Menge 1 g
Formelmasse 235.69
Reinheit (%) 97%