Learn More
4'-Chloracetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430053
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chloracetophenon wird als Tränengas zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen und als chemische Keule gegen kleine Gruppen oder Einzelpersonen eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.11 mg/ml bei 25 °C), Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-91-2
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
MDL-Nummer MFCD00000624
InChI-Schlüssel BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
IUPAC-Name 1-(4-Chlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloroacetophenone
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Dichte 1.19
Siedepunkt 230°C to 232°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.555
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3416
Beilstein 386014
Merck Index 14,2116
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.11mg/ml at 25°C),alcohol,and ether.
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado