Learn More
4-Chlorphenylmagnesiumbromid, 1 M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033960
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlorphenylmagnesiumbromid wird als Grignard-Reagenz in umweltfreundlicheren Lösungsmitteln, 2-Methyltetrahydrofuran (2-MetHF), verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-77-8
Summenformel C6H4BrClMg
Molekulargewicht (g/mol) 215.76
MDL-Nummer MFCD00009926
InChI-Schlüssel CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
IUPAC-Name Magnesium;Chlorbenzol;Bromid
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts violently with water.
Formelmasse 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in MeTHF