Learn More
4-Cyanobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027520
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 6068-72-0 | C8H4ClNO | 165.58 g/mol
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant für organokatalytische Tandem-Reaktionen mit den drei Komponenten Aldehyd, Alkylvinylketon und Amid. Es wird auch als Reaktant für die Synthese selektiver Angiotensin-II-AT2-Rezeptoragonisten mit reduzierter CYP450-Hemmung, allosterischer Glucokinaseaktivatoren, von Hydantoinderivaten mit wachstumshemmender Aktivität, Thiohydantoinen und P2X7-Rezeptorantagonisten eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, aktiven Metallen, Aminen und Alkoholen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6068-72-0
Summenformel C8H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 165.58
MDL-Nummer MFCD00001822
InChI-Schlüssel USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
PubChem CID 80172
IUPAC-Name 4-Cyanobenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 386729
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 165.58
Reinheit (%) 98%