Learn More
4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449807
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 515140-26-8
Summenformel C10H12BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.02
MDL-Nummer MFCD03788419
InChI-Schlüssel WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
PubChem CID 2773359
IUPAC-Name [4-(Cyclopropylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.02
Reinheit (%) 97%