Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid, ≥80 %, ‚kann als sek. Standard verwendet werden‘
Artikelnummer. p-125169 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid (CAS-Nr. 14297-93-9) ist ein breitgefächertes, bakteriostatisches Antibiotikum der Tetracyclin-Antibiotikafamilie.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• 4-Epichlortetracyclin ist das Hydrochloridsalz von 4-Epichlortetracyclin, einer Tetracyclin-Ringstruktur mit Chloridsubstitution.
•4-Epichlortetracyclin Hydrochlorid (4-Epi-Chlortetracyclin) ist ein Epimer von Chlortetracyclin.
•4-Epichlortetracyclin unterdrückt die Neutrophilenaktivität und dämpft die Immunantwort.
•Dient als Aminoacyl-tRNA-Analogon zur Unterbrechung der Polypeptidsynthese und reduziert so Bakterienwachstumsanwendungen.
•Kann für die In-vitro-Forschung zu Krebs und entzündlichen Mechanismen verwendet werden.
• Zur Verwendung als selektives Mittel und als Sekundärstandard vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101342-45-4
Summenformel C22H23ClN2O8·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 515.34
MDL-Nummer MFCD09842537
InChI-Schlüssel QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Synonym epichlortetracycline hydrochloride
PubChem CID 92043146
IUPAC-Name (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;Hydrochlorid
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Formelmasse 515.34
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.