Learn More
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030728
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-29-1
Summenformel C10H10F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.19
MDL-Nummer MFCD09258688
InChI-Schlüssel ZKFNHJQYENLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, 1-4-ethoxy-3,5-difluorophenyl ethanone, 3',5'-difluoro-4'-ethoxyacetophenone, 1-acetyl-4-ethoxy-3,5-difluorobenzene, 4'-ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone, jrd
PubChem CID 46737608
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxy-3,5-Difluorophenyl)ethanon
SMILES CCOC1=C(F)C=C(C=C1F)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Brechungsindex 1.4975
Menge 1 g
Formelmasse 200.18
Reinheit (%) 97%