Learn More
4-Ethoxybenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027149
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 22237-13-4 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22237-13-4
Summenformel C8H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.983
MDL-Nummer MFCD00674028
InChI-Schlüssel WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
IUPAC-Name (4-Ethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Menge 1 g
Beilstein 3530408
Formelmasse 165.99
Reinheit (%) 98%