Learn More
4-Ethoxyphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4919-33-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
33.77 € - 111.56 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4919-33-9 |
---|---|
Summenformel | Gehäuse C10H12O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.203 |
MDL-Nummer | MFCD00004346 |
InChI-Schlüssel | ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid |
PubChem CID | 78631 |
IUPAC-Name | 2-(4-Ethoxyphenyl)Essigsäure |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11449382
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.09 |
10 g |
33.77 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11334739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.14 |
25 g |
63.52 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11459382
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10129.18 |
50 g |
111.56 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4919-33-9 | |
180.203 | |
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N | |
78631 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Gehäuse C10H12O3 | |
MFCD00004346 | |
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid | |
2-(4-Ethoxyphenyl)Essigsäure |
Spezifikation
4-Ethoxyphenylacetic acid | |
87°C to 91°C | |
MFCD00004346 | |
4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid | |
CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | |
180.203 | |
180.2 |
4919-33-9 | |
Gehäuse C10H12O3 | |
1103143 | |
ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-Ethoxyphenyl)Essigsäure | |
78631 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 225-545-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 4-Ethoxyphenylacetic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Ethoxyphenylaceticacid