Learn More
4-(Ethylamino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2700820
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7409-09-8
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00102118
InChI-Schlüssel SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 2775249
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethylamino)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3CH2NHC6H4CO2H
Menge 250 mg
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%