Learn More
4-Ethylbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027694
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63139-21-9
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD00859377
InChI-Schlüssel RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC-Name (4-Ethylphenyl)boronsäure
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Menge 1 g
Beilstein 3030638
Formelmasse 149.99
Reinheit (%) 97%