Learn More
4-Fluor-2 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 131°C to 136°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 169.95 |
Reinheit (%) | 98% |