Learn More
4-Fluoro-2-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10696840
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 179899-07-1
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
MDL-Nummer MFCD03788423
InChI-Schlüssel ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
PubChem CID 2782672
IUPAC-Name (4-Fluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133.9°C to 137.9°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.