Learn More
4'-Fluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512544
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 403-42-9 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-42-9
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD00000354
InChI-Schlüssel ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoroacetophenone, 4-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluorophenyl, acetophenone, 4'-fluoro, 4 fluoroacetophenone, unii-tvq090602v, 1-acetyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 9828
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoroacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5090 to 1.512
Menge 500 mL
Relative Dichte 1.13
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.