Learn More
4'-Fluorbiphenyl-4-Boronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461619
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140369-67-1
Summenformel C12H10BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.02
MDL-Nummer MFCD08544387
InChI-Schlüssel KHMFYFVXTICBEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenyl phenylboronic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl boronic acid, 4'-fluoro-4-biphenylboronic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-ylboronic acid, 4-4-fluorophenyl phenylboronicacid, 4'-fluorobiphenyl-4-boronic acid, boronic acid,b-4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, akos brn-1038, pubchem11575
PubChem CID 14985212
IUPAC-Name [4-(4-Fluorphenyl)phenyl]boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluorobiphenyl-4-boronic acid
Menge 1 g
Beilstein 8689987
Formelmasse 216.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest