Learn More
4-Formylphenyl beta-D-allopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417339
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Wasser, Ethanol oder Carbinol. Unlöslich in Äther oder Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80154-34-3
Summenformel C13H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 284.264
MDL-Nummer MFCD00210992
InChI-Schlüssel OLZAGZCCJJBKNZ-SYLRKERUSA-N
Synonym helicide, helicid, hilicidum, 4-formylphenyl beta-d-allopyranoside, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy benzaldehyde, 4-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy benzaldehyde, 4-formylphenyl ss-d-allopyranoside, 4-beta-d-allopyranosyloxy benzaldehyde, 4-formylphenyl b-d-allopyranoside
PubChem CID 12896796
IUPAC-Name 4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylphenyl beta-D-allopyranoside
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Slightly soluble in water,ethanol or carbinol. Insoluble in aether or chloroform.
Optische Drehung −105° (c=0.8 in Water)
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver