Learn More
4-Hydroxy-1-Methylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044439
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
4-Hydroxy-1-methylpiperidine is used as reactant for optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents, substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis. It is also used as a reactant in the synthesis of CaMKII, VEGFR and FGFR kinase inhibitors and Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-1-Methylpiperidin wird als Reaktionsmittel zur Optimierung des Novobiozin-Gerüsts verwendet, um Antitumormittel zu produzieren, Substitution durch den Verfestigungsring für die Histamin H4Rezeptorantagonistensynthese. Es wird auch als Reaktionspartner bei der Synthese von CaMKII-, VEGFR- und FGFR-Kinase-Inhibitoren und Phosphoinositide-3-kinase, Proteinlysinmethyltransferase G9a-Inhibitoren eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Wasser und Oxidationsmitteln. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-52-5
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00006500
InChI-Schlüssel BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 198°C to 200°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 100 g
Beilstein 103024
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%